ALD00058
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
92-97 °C
Chaîne SMILES
FS(C1=C(OC)C=CC(Br)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrFO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
SQXFRZSRCGSBKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.