Principaux documents
ALD00126
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95%
1 G
55,60 €
55,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
55,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9FO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
75-80 °C
Chaîne SMILES 
O=S(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)(F)=O
InChI
1S/C12H9FO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
PNFCPDDYELHQKF-UHFFFAOYSA-N
Application
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.