Principaux documents
A90608
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
Synonyme(s) :
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H6Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.30
Beilstein:
3582949
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103