Principaux documents
A8201
Sigma-Aldrich
4-Acetamidothiophenol
≥90%
Synonyme(s) :
4′-Mercaptoacetanilide
1 G
34,60 €
34,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
34,60 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
34,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥90%
Forme
powder
Pf
150-153 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H9NOS/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Alessandro Mosco et al.
PloS one, 7(1), e30052-e30052 (2012-01-19)
The crustacean Hyperglycemic Hormone (cHH) is present in many decapods in different isoforms, whose specific biological functions are still poorly understood. Here we report on the first chemical synthesis of three distinct isoforms of the cHH of Astacus leptodactylus carried
Cristiano Matricardi et al.
ACS nano, 12(8), 8531-8539 (2018-08-15)
Metal colloids are of great interest in the field of nanophotonics, mainly due to their morphology-dependent optical properties, but also because they are high-quality building blocks for complex plasmonic architectures. Close-packed colloidal supercrystals not only serve for investigating the rich
Ivan V Smolyaninov et al.
Bioorganic chemistry, 89, 103003-103003 (2019-05-28)
A number of asymmetrical thioethers based on 3,5-di-tert-butylcatechol containing sulfur atom bonding with physiologically active groups in the sixth position of aromatic ring have been synthesized and the electrochemical properties, antioxidant, cryoprotective activities of new thioethers have been evaluated. Cyclic