Principaux documents
A65131
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-methylpiperazine dihydrochloride monohydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H13N3 · 2HCl · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
crystals
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3.2ClH.H2O/c1-7-2-4-8(6)5-3-7;;;/h2-6H2,1H3;2*1H;1H2
Clé InChI
UPJWXQREHFVMHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable