Principaux documents
A59603
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodobenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
5-Iodoanthranilic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(I)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit A59603, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
powder, crystals or chunks
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
yellow to brown
Pf
219-221 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3