A406
1-Acenaphthenol
99%
Synonyme(s) :
1-Hydroxyacenaphthene
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
145-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6,11,13H,7H2
Clé InChI
MXUCIEHYJYRTLT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable