Principaux documents
96828
Sigma-Aldrich
Z-D-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-3-(2-naphthyl)-D-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.38
Beilstein:
5829411
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c23-20(24)19(22-21(25)26-14-15-6-2-1-3-7-15)13-16-10-11-17-8-4-5-9-18(17)12-16/h1-12,19H,13-14H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
Clé InChI
XBRPIBMAJOTVHG-LJQANCHMSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable