Principaux documents
96744
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homoser(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-O-trityl-L-homoserine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H33NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
583.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Impuretés
may contain ≤15 wt. % Ethanol
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
Clé InChI
QUTREFXHXPNEJN-DHUJRADRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable