94814
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-(3-pyridyl)propionic acid, 3′-Aza-L-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)4-6-2-1-3-10-5-6/h1-3,5,7H,4,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clé InChI
DFZVZEMNPGABKO-ZETCQYMHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable