Principaux documents
94663
Sigma-Aldrich
1-[3-(Dimethylamino)propyl]piperazine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-1-piperazinepropanamine, N,N-Dimethyl-3-piperazinopropylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H21N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.28
Beilstein:
506940
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478
Chaîne SMILES 
CN(C)CCCN1CCNCC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-11(2)6-3-7-12-8-4-10-5-9-12/h10H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
YJRGRZJKGMBHIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter