Principaux documents
938688
Sigma-Aldrich
ImPy-Dipp-IMes
greener alternative
Synonyme(s) :
5-(2,6-diisopropylphenyl)-2-mesitylimidazo[1,5-a]pyridin-2-ium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H33ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.03
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CC1=CC(C)=CC(C)=C1[N+]2=CN3C(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)=CC=CC3=C2.[Cl-]
InChI
1S/C28H33N2.ClH/c1-18(2)24-11-9-12-25(19(3)4)27(24)26-13-8-10-23-16-29(17-30(23)26)28-21(6)14-20(5)15-22(28)7;/h8-19H,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BQLNHZQDABCIAO-UHFFFAOYSA-M
Description générale
ImPy-Dipp-IMes is an NHC precursor developed in the Szostak group. The ligand is useful in a range of catalytic transformations, and is particularly well suited to the following: Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl mesylates and tosylates, Suzuki–Miyaura cross-coupling of nitroarenes (Ar–NO2), Buchwald-Hartwig amination of alkyl sulfoxides.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl mesylates and tosylates Suzuki–Miyaura cross-coupling of nitroarenes (Ar–NO2) or aryl sulfamates Buchwald-Hartwig amination of alkyl sulfoxides or aryl sulfamates.
Caractéristiques et avantages
ImPy-Dipp-Imes is an asymmetric NHC ligand precursor. It forms air-and moisture stable complexes with transition metals and is particularly effective in palladium catalyzed cross-coupling reactions.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable