Principaux documents
936154
Sigma-Aldrich
RUPipIPr
greener alternative
≥95%
Synonyme(s) :
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(piperidin-1-yl)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
250 MG
229,00 €
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
229,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H32ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.98
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N4CCCCC4)=C2)C.[Cl-]
InChI
1S/C24H32N3.ClH/c1-18(2)21-11-9-12-22(19(3)4)24(21)26-16-20-10-8-13-23(27(20)17-26)25-14-6-5-7-15-25;/h8-13,16-19H,5-7,14-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
QJSWQOLTDTUXIQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
RUPipIPr is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priviledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable