Documents
936634
Sigma-Aldrich
1,6-BMH crosslinker
≥95%
Synonyme(s) :
1,1′-(1,6-Hexanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione] (ACI), 1,6-Bis(maleimido)hexane, 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,6-hexanediyl)bis- (9CI, ACI), N,N′-Hexamethylenebis[maleimide], Maleimide, N,N′-hexamethylenedi- (6CI, 7CI, 8CI)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.29
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Couleur
white to beige
Pf
136-141 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC(=O)N1CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C14H16N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10-16-13(19)7-8-14(16)20/h5-8H,1-4,9-10H2
Application
1, 6- BMH crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Caractéristiques et avantages
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 6-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)