935646
Ethylene sulfate
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonyme(s) :
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, DTD
197,00 €
About This Item
197,00 €
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤750 ppm (H2O)
pb
231 °C
Pf
95-97 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Clé InChI
ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.