Principaux documents
935158
Sigma-Aldrich
Infrared Ag2Se quantum dots
λmax, 980 nm, 50 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Silver based core type QDs
50 MG
425,00 €
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
425,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ag2Se
Poids moléculaire :
294.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
50 mg/mL in toluene
Diamètre
<15 nm
λmax
980 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ag][Se][Ag]
Clé InChI
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Silver selenide (Ag2Se) quantum dots (QD) are semiconducting inorganic nanoparticles, offered as a concentrated solution (50 mg/mL) in toluene with a maximum absorption (λmax) at a frequency of 980 nm in the near-infrared (NIR) region. They have low cytotoxicity are an environmental friendly alternative to Cd- or Pb-based nanoparticles, as they don′t contain toxic heavy metals.
Application
Ag2Se quantum dots exhibit low toxicity and sharp absorption and fluorescence in the NIR region, making them ideal for bioimaging. They can also be used as blocking layers in DSSCs[1] and for SERS in vibrational studies, for example with "in vivo" analysis of biomolecules.[2] In addition, recent studies suggest they may serve as promising mid-wavelength infrared absorbers for thermal sensors and imagers.[3] Our quantum dots are suitable for R&D applications like solar cells, bioimaging, and photovoltaics.
Informations légales
Product of Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Silver Selenide Colloidal Quantum Dots for Mid-Wavelength Infrared Photodetection
Hafiz S B, et al.
ACS Applied Nano Materials, 3, 1631-1636 (2019)
Radial breathing modes in silver selenide quantum dots
Martinez-Nu?ez C N, et al.
Materials Letters, 167, 135-140 (2016)
Ag2Se quantum dots for photovoltaic applications and ligand effects on device performance
Yang Y, et al.
Journal of alloys and compounds, 766, 925-932 (2018)