The stokes shift for this material is expected to be around 30 nm. If the batch has an excitonic absorption peak at 1540 nm, the photoluminescence peak can be expected to be at 1570 nm. In terms of the photoluminescence quantum yield, a value between 25 to 30% PLQY is anticipated. Additionally, a photoluminescence (PL) spectra is provided, where the solid line represents the absorption spectra, and the dashed line represents the PL spectra.
925535
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1550 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type, QDs
462,00 €
About This Item
462,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 mL
Concentration
100 mg/mL in toluene
Taille des particules
<10 nm (Nanoparticle)
λmax
≤120 nm (FWHM)
1550 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Clé InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Other applications of these materials include light detection and ranging (LIDAR), 3D laser scanning, solar cells, as well as Time of Flight (ToF) sensing.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
Articles
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.
-
What is the emission wavelength of 925535? Additionally, what is the quantum yield?