Principaux documents
930172
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 1 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (v/v), battery grade
Synonyme(s) :
1 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (v/v)
100 ML
237,00 €
237,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
237,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LiPF6
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.21
237,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clé InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Lithium hexafluorophosphate solution in ethylene carbonate and dimethyl carbonate is a class of electrolytic solution material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries.[1][2] Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle.[3] These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Bone,Teeth, Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
72.5 °F
Point d'éclair (°C)
22.5 °C
Electrochemical investigation of carbonate-based electrolytes for high voltage lithium-ion cells.
Hu Li, et al.
Journal of Power Sources, 236, 175-180 (2013)
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries.
Kang Xu
Chemical reviews, 104(10), 4303-4417 (2005-01-27)