934356
Val-cit-PAB-OH
≥95%
Synonyme(s) :
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethylphenyl]-L-ornithinamide, L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide
About This Item
Produits recommandés
Application
Cathepsin cleaveable linkers
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3