933759
Silicon
nanoparticles, 10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
Synonyme(s) :
SiNPs, Silicon nanopowder
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Si
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille moy. des particules
10 nm
Taille des particules
10 nm
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.03 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Lowest Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable