932310
Lithium fluoride
Synonyme(s) :
LiF, Fluorolithium
82,20 €
About This Item
82,20 €
Produits recommandés
Essai
≥99%
Niveau de qualité
pb
1681 °C
Pf
845 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 2.9 g/L
Densité
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Énergie orbitale
HOMO 14 eV
LUMO 1.0 eV
Chaîne SMILES
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable