Principaux documents
931845
Sigma-Aldrich
GenOx-PJ
Synonyme(s) :
3-Oxo-2-tosyl-2,3-dihydro-1H-1λ3-benzo[d][1,2]iodazol-1-yl acetate
500 MG
113,00 €
2 G
323,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
113,00 €
2 G
323,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14INO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
−20°C
Application
GenOx-PJ is an iodine(III) based oxidant developed by Genentech as part of a robust method of forming C-O bonds through direct coupling of carboxylic acids with alcohols. When used with a Ru(II) photocatalyst, GenOx-PJ is active in the decarboxylative coupling of a broad range of carboxylic acids--including primary, secondary, tertiary, as well as peptides--with alcohols. By this method, GenOx-PJ enables a direct approach in utilizing simple, readily available substrates to perform this type of coupling, and providing many synthetic applications.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A Platform for Decarboxylative Couplings via Photoredox Catalysis: Direct Access to Carbocations from Carboxylic Acids for Carbon?Oxygen Bond Formation
Li P, et al.
ACS Catalysis, 11(17), 10997?11004-10997?11004 (2021)