930970
Chlorure de magnésium hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Magnesium dichloride hexahydrate
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
117 °C
Solubilité
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
water: soluble (highly soluble)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Magnesium chloride is extracted from naturally occurring brine, for example by solar evaporation of sea water, and purified by solution chemistries.
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable