930695
4-Aminomethyl-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-(aminomethyl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl) hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCC1=C(C(N(C2CCC(NC2=O)=O)C3=O)=O)C3=CC=C1
Application
Autres remarques
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Protein Degrader Building Blocks
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3