Documents
929980
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
(3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,3,4-13C3 , DHEA 2,3,4-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C16H28O2
Poids moléculaire :
291.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
O[13C@H]([13CH2]1)[13CH2]C[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable