Principaux documents
928542
Sigma-Aldrich
24-well Chip
Fluidic 1105, COC
Synonyme(s) :
Cyclic olefin copolymer, Microfluidic chip
1 EACH
66,10 €
66,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
66,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
Nomenclature NACRES :
NA.25
66,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Microfludic chip x1
Application
The 24-well Chip, Fluidic 1105, COC is ideal for screening and evaluating different parameters of a microfluidic experiment, such as different surface treatments, coating protocols, or reagents/solvents.
Caractéristiques et avantages
  • 24 flat-bottom 50 µl wells (open to the top)
  • Can be used with an automated pipetting system
  • Ideal for screening multiple parameters at once
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin copolymer (COC)
  • 24 flat-bottom wells
  • Well volume: 50 µl