Principaux documents
92803
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
technical, ≥90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21N3Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.54
Numéro Beilstein :
2055568
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482
Densité
0.964 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si]1(N[Si](C)(N[Si](C)(N1)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C9H21N3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-12H,1-3H2,4-6H3
Clé InChI
RFSBGZWBVNPVNN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1