Principaux documents
92790
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-triphenylcyclotrisiloxane
technical, mixture of isomers of cis and trans
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H24O3Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.67
Numéro Beilstein :
2954104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Forme
liquid
Impuretés
~15% tetramer (2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane)
Densité
1.102 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H24O3Si3/c1-25(19-13-7-4-8-14-19)22-26(2,20-15-9-5-10-16-20)24-27(3,23-25)21-17-11-6-12-18-21/h4-18H,1-3H3
Clé InChI
HAURRGANAANPSQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves