Principaux documents
S393320
2-ISOPROPYLNAPHTHALENE
AldrichCPR
S393320-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S393320-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.257
Numéro MDL:
158,00 €