92751
1-(Trimethylsilyl)imidazole
≥98.0%
Synonyme(s) :
N-Triméthylsilylimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
synthesis grade
Pureté
≥98.0% (T)
≥98.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 20 °C
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup