Principaux documents
925403
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
1 ML
212,00 €
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 ML
212,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5C22H44O2
Poids moléculaire :
405.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.13
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Concentration
50 μg/mL in ethanol
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
O[13C]([13CH2][13CH2]C[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@@H](CC1)\C(=C\C=C3\C[C@H](CCC\3=C)O)\CCC2)C)C)([13CH3])[13CH3]
Clé InChI
JWUBBDSIWDLEOM-PQZGROPVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup