Documents
924873
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D2-(20,21,22,26,27-13C5) solution
50 μg/μL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5C23H44O2
Poids moléculaire :
417.61
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Concentration
50 μg/μL in ethanol
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[13C@H]([13CH3])/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup