Principaux documents
923079
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cupric nitrate hydrate
50 G
85,90 €
250 G
381,00 €
85,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
85,90 €
250 G
381,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cu(NO3)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.56 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
85,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pf
114.5 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clé InChI
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Copper Nitrate hydrate can be used to synthesize novel Cu-BTC composite materials with enhanced water stability and are resitant to change in pH.[1][2] It is also used as a precursor to prepare Cu2O spherical nanoparticles which can facilitate ligandless synthesis of polyphenylenediethynylenes.[3]
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis of Composite Materials Resistant to a Change in Medium Acidity from Cu-BTC (MOF-199) and Activated Carbons.
Markova E B, et al.
Petroleum Chemistry, 60(10), 1184-1190 (2020)
Preparation of a composite material AC/Cu-BTC with improved water stability and n-hexane vapor adsorption.
Huang W, et al.
Journal of Nanomaterials (2019)
Copper(i) oxide nanoparticle-mediated C?C couplings for synthesis of polyphenylenediethynylenes: evidence for a homogeneous catalytic pathway.
Pary F, et al.
Catalysis Science & Technology, 11, 2414-2421 (2021)