900788
Carbon nanotube, few-walled
carbon ≥95 %, D × L 2.5-3 nm × 2-6 μm
Synonyme(s) :
FWCNT, FWNT, Few wall carbon nanotubes, Few-walled carbon nanotubes, Signis® FW100
170,00 €
About This Item
170,00 €
Produits recommandés
Description
Deposition temp: 550 ± 50 °C
G/D ratio: ≥10 (Raman)
Median number of walles: 2 to 3 (TEM)
Niveau de qualité
Essai
≥94% (carbon as CNT by TGA)
Forme
powder
Composition
Carbon, ≥95% TGA
carbon, ≥95%
Résistance de la couche
≤350 Ω/sq, at 0.15 g/m2 (Buckypaper)
P × L
2.5-3 nm × 2-6 μm
Superficie
≥700 m2/g , BET
Impuretés
≤5 wt. % moisture content (TGA)
Masse volumique apparente
0.05 g/cm3 (ASTM D7481)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Battery materials.
- Supplementation of lithium sulphur battery cathode materials.
Caractéristiques et avantages
- Reinforced molecular structure.
- Improved electron transport.
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.