920371
Lithium hexafluorophosphate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
LBG 45864, Lithium fluophosphate, Lithium phosphorus fluoride
220,00 €
About This Item
220,00 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clé InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- 99.9% of trace metals ensure minimal impurities, which is essential for accurate and reproducible results.
- Lower amount of trace metals Ca, Cr, Mg and K ensures performance
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Bone,Teeth
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable