Principaux documents
919640
Sigma-Aldrich
Nickel catalytic static mixer
316L, diam. × L 6 mm × 150 mm
Synonyme(s) :
Ni CSM, Ni-EP-316L-6R150-A
About This Item
Code UNSPSC :
12141733
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Diam. × L
6 mm × 150 mm
Catégories apparentées
Description générale
Nickel Catalytic Static Mixer 316L 6mm dia x 150mm is a general hydrogenation catalyst that exhibits moderate to high activity as well as good selectivity towards alkynes over alkenes. This CSM has a long lifetime.
  • Core: 3D printed 316L stainless steel
  • Catalyst: electroplated Ni
  • Shape: cylindrical
  • Dimensions: 6mm diameter x 150mm length
Catalytic static mixers are a novel immobilized catalyst system, based on 3D printed mixer scaffolds containing a catalytic active layer. A variety of different active catalysts can be deposited on the metal mixer, allowing employment in many different classes of chemical reactions, such as hydrogenations, oxidations, C-C couplings and many more.
For additional information, including a general operational guide, click here
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Contenu apparenté
Catalytic static mixers enable diverse chemical reactions like hydrogenations and oxidations; ideal for various applications.