The zeta potential for 919160-1MG is approximately -20mV. Unfortunately, zeta potential data for 919314-1MG is not available. Zeta potential data can be measured using a DLS (Dynamic Light Scattering) instrument.
919160
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 580 nm, 1 mg/mL in water
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
168,00 €
About This Item
168,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in water
Fluorescence
FWHM 23-28 nm
λem 580 nm
, quantum yield ≥50%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
-
Is there any available information on the zeta potential or the charge density of 919160-1MG and 919314-1MG CdSe/ZnS core-shell type quantum dots? If data on these are unavailable, is there a specific formula used to measure this information for the quantum dots (QDs)?