Principaux documents
917788
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPCL-UH
Synonyme(s) :
Formulation kit, NanoFabTx
500 MG
518,00 €
518,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
518,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
518,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Application(s)
advanced drug delivery
Température de stockage
2-8°C
Description générale
NanoFabTx reagent, PEGPCL-UH is a component of our NanoFabTx PEG-PCL drug formulation screening kit (918881), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles.NanoFabTx reagent, PEGPCL-UH is a pegylated polycaprolactone (PCL) polymer, which is an FDA approved biodegradable polymer for biomedical and pharmaceutical applications, widely used as drug delivery systems.
Application
NanoFabTx reagent, PEGPCL-UH can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PCL drug formulation screening kit (918881).
Informations légales
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable