912549
NanoFabTx™ reagent
PEGPCL-H
286,00 €
About This Item
286,00 €
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable