917060
1 M Biphenyl in DME
a precursor solution to prepare the prelithiation/presodiation reagent for disordered carbon, SiO, Sn, Sb, P, and S electrodes
280,00 €
About This Item
280,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
1 M
Application(s)
battery manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c2(ccccc2)c1ccccc1
Clé InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
- Step 1 Preparation of Prelithiation/presodiation reagent
To prepare 1 M Li-Bp/DME reagent, > 0.07 g of Li metal is added into every 10 ml of 1 M BP/DME solution.
To prepare 1 M Na-Bp/DME reagent, > 0.23 g of Na metal is added into every 10 ml of 1 M BP/DME solution.
- Step 2 Prelithiation/presodiation of electrodes
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
33.8 °F
Point d'éclair (°C)
1 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)