Principaux documents
914223
Sigma-Aldrich
Biotin-SLF
Synonyme(s) :
(R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-(4,18-dioxo-22-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-8,11,14-trioxa-5,17-diazadocosanamido)phenyl)propyl (S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)piperidine-2-carboxylate, Bio-SLF, Biotin-conjugated FKBP12WT-directed ligand, Biotin-conjugated SLF ligand, FKBP12WT affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research
5 MG
597,00 €
597,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
597,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C52H76N6O13S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1025.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
597,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
ligand
biotin
Niveau de qualité
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@@](N2)([H])[C@]1([H])NC2=O)=O)=O)NC3=CC([C@H](OC([C@@H]4CCCCN4C(C(C(C)(C)CC)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)=CC=C3
Clé InChI
QFIMAWUXIBINCP-SLBVAARVSA-N
Application
Biotin-SLF (bio-SLF) is an FKBP12WT affinity probe useful in chemical biology or targeted protein degradation where FKBP12 is used as a tool protein and its enrichment is required in discovery experiments or assay validation.
Related tools:
Additional bifunctional tools for FKPB12 variants:
  • dTAG-13 (SML2601) for FKBP12F36V; and KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), and KB04-SLF (913715) for FKBP12WT
  • Cereblon (CRBN) affinity probe: Biotin-Thalidomide (913979)
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Behnam Nabet et al.
Nature chemical biology, 14(5), 431-441 (2018-03-28)
Dissection of complex biological systems requires target-specific control of the function or abundance of proteins. Genetic perturbations are limited by off-target effects, multicomponent complexity, and irreversibility. Most limiting is the requisite delay between modulation to experimental measurement. To enable the