Principaux documents
914061
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
dispersion, 5 wt. % in water, 700 nm particle size
Synonyme(s) :
TiO2 nanoparticles, TiOxide, Titanium
1 ML
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
127,00 €
About This Item
Formule linéaire :
TiO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 wt. % in water
Taille des particules
700 nm
Chaîne SMILES 
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials.
Xiaobo Chen et al.
Chemical reviews, 114(19), 9281-9282 (2014-10-09)
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review.
Ghosh S, et al.
Toxicological & Environmental Chemistry, 97:5, 491-514 (2015)
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
Janusz Bogdan et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as