913553
Titania nanoparticles
300 nm particle size, dispersion, 5 wt. % in water
Synonyme(s) :
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 wt. % in water
Taille des particules
300 nm
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Articles
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.