912069
Morpholinium bromide
Synonyme(s) :
MORPHB, Morpholine hydrobromide (8CI,9CI), Morpholine monohydrobromide, Morpholinium bromide
43,50 €
About This Item
43,50 €
Produits recommandés
Description
Identity by (1H NMR)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
[Br-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.BrH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
Clé InChI
BVJOXYJFOYNQRB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3