Principaux documents
911216
Sigma-Aldrich
TU-1
Synonyme(s) :
4,8-Bis[5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-thienyl]benzo[1,2-c:4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole
50 MG
521,00 €
521,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
521,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H12F6N4O2S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
678.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
521,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
TU-1: Vapor deposition / coating film forming mobility ~ 1 cm2 / Vs (@ Vsd = 100 V)
Essai
99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
dark green
Température de stockage
2-8°C
Application
TU-1 is a N-type organic semiconductor material that provides both high mobility and high atmospheric stability. It can be dissolved in organic solvents, and be compatible with printing processes. When combined with P-type organic semiconductors, high-performance complementary circuits can be formed.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A Unique Solution-Processable n-Type Semiconductor Material Design for High-Performance Organic Field-Effect Transistors
Mamada M, et al.
Chemistry of Materials, 27(1), 141-147 (2015)
Crystal structure and modeled charge carrier mobility of benzobis(thiadiazole) derivatives
Mamada M, et al.
New. J. Chem., 40(2), 1403-1411 (2016)
Articles
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.