Documents
910139
1,3-Dihydroxyacetone-1,1,3,3-d4 dimer
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D8H4O6
Poids moléculaire :
188.21
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable