Principaux documents
908487
Sigma-Aldrich
N-(tert-butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
≥95%
Synonyme(s) :
Alexanian xanthylation reagent
1 G
155,00 €
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
155,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14F5NO2S2
Poids moléculaire :
387.39
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.22
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
46-48 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Température de stockage
−20°C
Application
As reported by the Alexanian laboratory, this reagent is used for site-selective, intermolecular decarboxylative xanthylation leading to the rapid diversification of carboxylic acids. Once installed, the xanthate group provides direct access to diverse product analogues via several aliphatic C-H transformations, including halogenation, deuteration, vinylation, hydroxylation. Product is best stored in foil-wrapped vials in the freezer when not in use; however, it can be weighed out on the bench without risk of decomposition.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable