905984
Gold nanorods
10 nm diameter, Cy3 and amine functionalized, powder
Synonyme(s) :
Cy3 labeled gold nanorods, Cy3 tagged gold nanorods, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles, Au nanorods, Gold nanorod
563,00 €
About This Item
563,00 €
Produits recommandés
Forme
nanorod
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable