900363
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonyme(s) :
Au Nanorods
509,00 €
About This Item
509,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
Concentration
35 μg/mL in H2O
Longueur
39-43 nm
Diamètre
10 nm
pH
4
λmax
808 nm
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
- Longitudinal absorbance OD = 1
- Longitudinal peak= 808 nm ± 15 nm
- Transverse peak 510 nm ± 5 nm
- Transverse absorbance OD = 0.2
- Citrate capped
Application
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable