Principaux documents
904627
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
10 MG
567,00 €
50 MG
1 810,00 €
567,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 MG
567,00 €
50 MG
1 810,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC47H64N7O9PSi
Poids moléculaire :
943.12
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
567,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)[13CH]=N2)N=C(NC(C)=O)N1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable